Learn More
Feuille de terbium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450280 50 x 50 mm 1 pièce
11311799 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450280 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012429.FI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-27-9
Formule moléculaire Tb
Poids moléculaire (g/mol) 158.93
Numéro MDL MFCD00011256
Clé InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nom IUPAC terbium
SMILES [Tb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈1.29g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%