Learn More
Feuille de terbium, 0,62 mm (0,024 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374657 25 x 25 mm 25mm
11490231 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039695.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-27-9
Formule moléculaire Tb
Poids moléculaire (g/mol) 158.93
Numéro MDL MFCD00011256
Clé InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nom IUPAC terbium
SMILES [Tb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium foil
Note relative au nom 0.62mm (0.024 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈3.2g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%