Learn More
Hydrate d’acétate de terbium(III), 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423637 5 g 5g
11433637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17388.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100587-92-6
Formule moléculaire C6H9O6Tb
Poids moléculaire (g/mol) 336.06
Numéro MDL MFCD00149233
Clé InChI JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) triacetate
SMILES [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) acetate hydrate
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 336.08 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%