Learn More
Hydrate d’acétate de terbium(III), 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Terbium(III) acetate hydrate |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 336.08 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |