Learn More
Cible de pulvérisation de terbium, 50,8 mm de diamètre x 1,59 mm d’épaisseur
Code produit 15472417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472417 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15472417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045622.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7440-27-9
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire Tb
Numéro MDL MFCD00011256
Synonyme unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
Clé InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tb]
Nom IUPAC terbium
Poids moléculaire (g/mol) 158.93
CID PubChem 23958
ChEBI CHEBI:33376
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.