Learn More
Terbufos, TRC
Code produit 30409277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409277 50 mg 50mg
30422514 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30409277 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT10900050MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13071-79-9
Formule moléculaire C9 H21 O2 P S3
Poids moléculaire (g/mol) 288.43
Synonyme Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
Nom IUPAC Tert-butylsulfanylméthylsulfanyl-diétoxy-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbufos
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Poids de la formule 288.0441