Learn More
Sulfoxyde de terbufoxon, TRC
Code produit 30138543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138543 2.5 mg 2.50mg
30135108 10 mg 10mg
30008269 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1090852.5MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56165-57-2
Formule moléculaire C9 H21 O4 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 288.36
Synonyme Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
Nom IUPAC 2-(diéthyoxyphosphorylsulfanylylsulfinyl)-2-méthylpropane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbufos-oxon-sulfoxide
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Poids de la formule 288.0619