Learn More
Éther 3,5-dibenzylique de terbutaline-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terbutaline-d9 3,5-Dibenzyl Ether |
| CAS | 1189428-81-6 |
| Formule moléculaire | C26H22D9NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, alpha-[[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]methyl]-3,5-bis(phenylmethoxy)bnzenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H31NO3/c1-26(2,3)27-17-25(28)22-14-23(29-18-20-10-6-4-7-11-20)16-24(15-22)30-19-21-12-8-5-9-13-21/h4-16,25,27-28H,17-19H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1-[3,5-bis(phénylméthoxy)phényl]-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeutéro-2-(tridéutérométhyl)propan-2-yl]amino]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 414.58 |
| Poids de la formule | 414.2869 |