Learn More
Terbuthylazine, MedChemExpress
Code produit. 16408826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16408826
Marque: Medchem Express HYB1847
MedChemExpress Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate syntase (ALS), is a selective herbicide.
Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate syntase (ALS), is a selective herbicide.
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbuthylazine
CAS 5915-41-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H16ClN5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 23 mg/mL (100.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)(C)C)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 229.71
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.