Learn More
Téréphtalaldéhyde, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459130 25 g 25g
11469130 100 g 100g
11479130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14930.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le téréphtalaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de colorants et d‘agents de blanchiment fluorescents. Il est utilisé dans la synthèse des polyimines en réagissant avec les diamines aliphatiques. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de cadres organiques polymériques microporeux paramagnétiques (POF) par copolymérisation avec le pyrrole, l‘indole et le carbazole.
Solubilité
Soluble dans l‘eau chaude, l‘alcool et l‘éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-27-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.134
Numéro MDL MFCD00006949
Clé InChI KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
CID PubChem 12173
Nom IUPAC Téréphtalaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalaldehyde
Point de fusion 114°C to 117°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Quantité 25 g
Beilstein 385863
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,alcohol and ether.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthalaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde