Learn More
Téréphtalaldéhyde, TRC
Code produit 30425840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425840 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425840 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1110005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalaldehyde
CAS 623-27-8
Formule moléculaire C8H6O2
Quantité 5 g
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxaldehyde, 1,4-Benzenedialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, 1,4-Diformylbenzene, 1,4-Terephthaldicarbaldehyde, 4-Formylbenzaldehyde, NSC 13395, Terephthalic Aldehyde, p-Benzenedialdehyde, p-Benzenedicarboxaldehyde, p-Diformylbenzene, p-Formylbenzaldehyde, p-Phthaldialdehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC Téréphtalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Poids de la formule 134.0368