Learn More
Téréphthaldicarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10153520 100 g Flacon en plastique 100g
10011610 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137891000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-27-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00006949
Clé InChI KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
CID PubChem 12173
Nom IUPAC Téréphtalaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthaldicarboxaldehyde
Note relative au nom 98%
Point de fusion 114°C to 116°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 245°C to 248°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(CHO)2
Quantité 100 g
Beilstein 07, 675
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthaldicarboxaldehyde