Learn More
Acide téréphthalique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487190 1 kg Flacon en plastique -
10654682 250 g Flacon en plastique 250g
10082340 500 g Flacon en plastique 500g
10531564 5 kg Flacon en plastique 5kg
13458418 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10487190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180720010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.35€
    61.65€ / 1kg
    Économisez 12.70€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-21-0
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD00002558
Clé InChI KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
CID PubChem 7489
ChEBI CHEBI:15702
Nom IUPAC Acide téréphtalique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 09,841
Merck Index 15,9305
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Point de sublimation 0402.0°C
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline