Code produit 10654682
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10654682
250 g
Flacon en plastique
250g
10082340
500 g
Flacon en plastique
500g
10487190
1 kg
Flacon en plastique
-
10531564
5 kg
Flacon en plastique
5kg
13458418
25 kg
Tambour en fibre
25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
10654682
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
180722500
30.55€ 25.65€ / 250g Économisez 4.90€ 16% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026Connectez-vous pour voir le stock disponible
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 100-21-0 | C8 H6 O4 | 166.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS
100-21-0
Formule moléculaire
C8 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol)
166.13
Numéro MDL
MFCD00002558
Clé InChI
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
CID PubChem
7489
ChEBI
CHEBI:15702
Nom IUPAC
Acide téréphtalique
SMILES
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau
Terephthalic acid
Point de fusion
>300.0°C
Couleur
Blanc
Spectre IR
Authentique
Plage de pourcentage du dosage
99+%
Conditionnement
Flacon en plastique
Quantité
250 g
Beilstein
09,841
Merck Index
15,9305
Informations sur la solubilité
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Point de sublimation
0402.0°C
Poids de la formule
166.13
Pourcentage de pureté
99+%
Forme physique
Poudre cristalline
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?