Learn More
Acide téréphtalique, ester bis-2-éthylhexylique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326985 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326985 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17321900AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 6422-86-2
Formule moléculaire C24 H38 O4
Quantité 1 mL
Formule InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 390.56
Poids de la formule 390,277 g/mol