Learn More
Acide téréphtalique, bis-éthyl ester 4000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317265 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317265 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17321800DI4000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic Acid Diethyl Ester
CAS 636-09-9
Formule moléculaire C12 H14 O4
Quantité 1 mL
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarboxylate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 222.2372
Poids de la formule 222,0892 g/mol