Learn More
Terephthalic acid, MedChemExpress
Code produit 16432678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16432678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW010098
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H6O4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism