Learn More
Acide térephtalique, TRC
Product Code. 30003559
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30003559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30003559 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT1125005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Formule moléculaire C8 H6 O4
Quantité 5 g
Synonyme Terephthalic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, Terephthalic acid (7CI,8CI), 1,4-Dicarboxybenzene, 4-Carboxybenzoic acid, Amoco TA 33, NSC 36973, QTA, S-LOP, TA 33LP, TPA, TPA (terephthalic acid), WR 16262, p-Benzenedicarboxylic acid, p-Carboxybenzoic acid, p-Dicarboxybenzene, p-Phthalic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide téréphtalique
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Poids de la formule 166.0266