Learn More
Dihydrazide téréphtalique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314424 25 g 25g
11304424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314424 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01017.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 136-64-1 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-64-1
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00014762
Clé InChI ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terephthalic dihydrazide, terephthalohydrazide, terephthalic acid dihydrazide, terephthalic hydrazide, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrazide, terephthaloyl dihydrazide, terephthalic acid bishydrazide, terephthalic acid, dihydrazide, terephthalhydrazide, terephthalicdihydrazide
CID PubChem 67294
Nom IUPAC Benzène-1,4-dicarbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic dihydrazide
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 982939
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 95%