Learn More
Téréphtalonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496356
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496356 25 g 25g
11406366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23137.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.134 g/mol
1,4-dicyanobenzene as a new internal standard in utilizing solid-state infrared intensity methods for the determination of thiocyanate bonding. Used as photosensitizer in [2+2] cycloadditions, nitrile building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dicyanobenzène comme nouvelle norme interne pour l’utilisation de méthodes d’intensité infrarouge à l’état solide pour la détermination de la liaison au thiocyanate. Utilisé comme photosensibilisateur dans les cycloadditions [2+2], bloc de construction nitrile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-26-7
Formule moléculaire C8H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.134
Numéro MDL MFCD00001810
Clé InChI BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
CID PubChem 12172
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalonitrile
Point de fusion 224°C to 227°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1072210
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthalonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Terephthalonitrile