Learn More
Chlorure de téréphtaloyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Terephthaloyl chloride acts as a monomer with p-phenylenediamine used in the preparation of polymer viz. poly paraphenylene terephthalamide. It is an active component in performance polymers and aramid fibers, which gives flame resistance, chemical resistance, temperature stability, light weight, and very high strength. It is also used as an effective water scavenger, utilized to stabilize isocyanates and urethane prepolymers. Further, it is used in the preparation of liquid crystalline thermosets by thermal cyclotrimerization of dicyanate compounds of ring substituted bis(4-hydroxyphenyl) terepthalates. In addition to this, it is involved in the condensation reaction with difunctional alfa, μ-diaminopolystyrene to get chain-extended polystyrene containing amide bonds along the polymer backbone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de téréphtaloyle agit comme monomère avec la p-phénylènediamine utilisée dans la préparation du polymère, à savoir le poly(paraphénylène téréphtalamide). Il s’agit d’un composant actif dans les polymères et les fibres aramides de performance, qui offre une résistance aux flammes, une résistance chimique, une stabilité de température, un poids léger et une résistance très élevée. Il est également utilisé comme piège à eau efficace, pour stabiliser les isocyanates et les prépolymères d’uréthane. De plus, il est utilisé dans la préparation de cristallins thermodurcissables par cyclotrimérisation thermique de composés dicyanates de térépthalates bis(4-hydroxyphényl) substitués par un anneau. En outre, il est impliqué dans la réaction de condensation avec l’alpha difonctionnel, la µ-diaminopolystyrène, pour obtenir des liaisons en polystyrène expansé à chaîne contenant des liaisons d’amide le long de la colonne vertébrale du polymère.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et d’autres solvants organiques courants.
Remarques
Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, l’eau et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terephthaloyl chloride |
| Point de fusion | 79°C to 83°C |
| Point d’ébullition | 265°C |
| Point d’éclair | 180°C (356°F) |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN2928 |
| Beilstein | 607796 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents. |
| Poids de la formule | 203.02 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Terephthaloyl chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride