Learn More
Chlorure de téréphtaloyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453554 250 g 250g
11443554 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453554 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11224.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 203.02 g/mol
Terephthaloyl chloride acts as a monomer with p-phenylenediamine used in the preparation of polymer viz. poly paraphenylene terephthalamide. It is an active component in performance polymers and aramid fibers, which gives flame resistance, chemical resistance, temperature stability, light weight, and very high strength. It is also used as an effective water scavenger, utilized to stabilize isocyanates and urethane prepolymers. Further, it is used in the preparation of liquid crystalline thermosets by thermal cyclotrimerization of dicyanate compounds of ring substituted bis(4-hydroxyphenyl) terepthalates. In addition to this, it is involved in the condensation reaction with difunctional alfa, μ-diaminopolystyrene to get chain-extended polystyrene containing amide bonds along the polymer backbone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de téréphtaloyle agit comme monomère avec la p-phénylènediamine utilisée dans la préparation du polymère, à savoir le poly(paraphénylène téréphtalamide). Il s’agit d’un composant actif dans les polymères et les fibres aramides de performance, qui offre une résistance aux flammes, une résistance chimique, une stabilité de température, un poids léger et une résistance très élevée. Il est également utilisé comme piège à eau efficace, pour stabiliser les isocyanates et les prépolymères d’uréthane. De plus, il est utilisé dans la préparation de cristallins thermodurcissables par cyclotrimérisation thermique de composés dicyanates de térépthalates bis(4-hydroxyphényl) substitués par un anneau. En outre, il est impliqué dans la réaction de condensation avec l’alpha difonctionnel, la µ-diaminopolystyrène, pour obtenir des liaisons en polystyrène expansé à chaîne contenant des liaisons d’amide le long de la colonne vertébrale du polymère.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et d’autres solvants organiques courants.
Remarques
Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, l’eau et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-20-9
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.02
Numéro MDL MFCD00000693
Clé InChI LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
CID PubChem 7488
Nom IUPAC benzene-1,4-dicarbonyl dichloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthaloyl chloride
Point de fusion 79°C to 83°C
Point d’ébullition 265°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 607796
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents.
Poids de la formule 203.02
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthaloyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride