Learn More
Chlorure de téréphtaloyle, TRC
Code produit 30410010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410010 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1125052.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthaloyl Chloride
CAS 100-20-9
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride
Formule InChI InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de benzène-1,4-dicarbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 203.02
Poids de la formule 201.9588