Learn More
Terfenadone, TRC
Code produit 17938674
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17938674 1 g 1g
17969904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17938674 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1145051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43076-30-8
Formule moléculaire C32 H39 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 469.66
Synonyme 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Terfenadone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Poids de la formule 469.2981