Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au 7-lactose-TTC Tergitol™
Code produit 10670795
Change view
Click to view available options
Type d’emballage:
Boîtes avec 2 x 10 plaques enveloppées dans un film
Sous film transparent - monocouche
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage unitSize
10670795 Sous film transparent - monocouche 10 pièces
11908429 Boîtes avec 2 x 10 plaques enveloppées dans un film 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10670795 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5164A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Dénombrez et différenciez les coliformes de l’eau et des échantillons alimentaires grâce à ce milieu prêt à l’emploi.
Dénombrez et différenciez les coliformes des échantillons d’eau et d’aliments grâce à la gélose au 7-lactose-TTC Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™.Tergitol 7 inhibe les organismes gram-positifs permettant une meilleure récupération des coliformes.L’ajout de chlorure de tri-phényltétrazolium (TTC) permet la reconnaissance et l’identification d’Escherichia coli et d’Enterobacter aerogenes.La fermentation du lactose est observée par un changement de couleur de l’indicateur de pH bleu de bromothymol.Le TTC est rapidement réduit au formazan rouge par la plupart des organismes coliformes, à l’exception de l’E. coli et de l’Enterobacter aerogenes, ce qui facilite la différenciation.
Utilisez la gélose au 7-lactose-TTC Tergitol pour la détection et le dénombrement des coliformes dans les prélèvements d’eau et d’aliments.
  • Facile à lire : différenciez facilement les espèces d’Escherichia coli (colonies jaunes) et d’Enterobacter (colonies verdâtres / jaunes) des coliformes (colonies rouges).
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Tergitol™ est une marque commerciale de Dow Chemical Company (Dow)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert réséda, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose lactosée au tergitol 7 et TTC
Format Plaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 7,2 ± 0,2
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche