Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-40, solution à 70 % dans l’eau
Code produit 16398237 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16398237 1 L 1L
16318247 250 mL 250mL
16308247 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16398237 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68131-40-8
Formule moléculaire [C2H4O]n C13H27O
Numéro MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Tergitol* 15-S-40
Densité 1.0720 g/mL
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.072
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.