Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
Code produit. 16358237 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
Code produit. 16358237
Marque: Thermo Scientific Chemicals 464250010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68131-40-8
Formule moléculaire [C2H4O]n C13H27O
Numéro MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Tergitol* 15-S-9
Densité 1.0100 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 193°C
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tergitol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tergitol