Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
Code produit 16388237 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16388237 250 mL 250mL
16358237 1 L 1L
16368237 2.5 L 2.50L
16378237 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16388237 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50€
    33.65€ / 250mL
    Économisez 6.85€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68131-40-8
Formule moléculaire [C2H4O]n C13H27O
Numéro MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Tergitol* 15-S-9
Densité 1.0100 g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair 193°C
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tergitol 15-S-9
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.