Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Spécification
Spécification
| Pureté | 96.42% |
| CAS | 52232-67-4 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 4117.72 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34) |