Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ternidazole, 97 %
Code produit 15763457 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15763457 250 mg 250mg
15753457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15763457 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461952500
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1077-93-6
Formule moléculaire C7H11N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 185.18
Clé InChI DUOHVNSMLSPTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ternidazole, unii-4n8r018qb0, 1-3-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 3-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl propan-1-ol, ternidazol, ternidazolum, ternidazole inn, ternidazol inn-spanish, ternidazolum inn-latin
CID PubChem 68944
Nom IUPAC 3-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-1-ol
SMILES CC1=NC=C(N1CCCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ternidazole
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 185.18
Pourcentage de pureté 97%