Learn More
(-)-terpinène-4-ol,97 %, somme des énantiomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10297350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10297350 25 g Flacon en verre 25g
10124730 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10297350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    53.65€ / 25g
    Économisez 11.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20126-76-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20126-76-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00167108
Clé InChI WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Synonyme --terpinen-4-ol, --4-terpineol, unii-8vi196vs5t, p-menth-1-en-4-ol, r--, r-p-menth-1-en-4-ol, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, r, 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-1-methylethyl-, 1r, r-1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, l-4-terpineneol, l-4-terpineol
CID PubChem 5325830
Nom IUPAC (1R)-4-méthyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)(C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Terpinen-4-ol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 212.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (sum of enantiomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4760 to 1.4820
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 250
Gravité spécifique 0.933
Conditions de rotation spécifiques −25° (20°C c=neat)
Rotation spécifique − 25.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: very slightly soluble., soluble in alcohol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Terpinen-4-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.