Learn More
(-)-Terpinen-4-ol, TRC
Code produit 30134030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134030 2.5 g 2.50g
30012818 250 mg 250mg
30006283 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1175082.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20126-76-5
Formule moléculaire C10 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (1R)-, 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)-, p-Menth-1-en-4-ol, (R)-(-)- (8CI), (1R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (-)-4-Terpineol, (-)-Terpinen-4-ol, (R)-(-)-p-Menth-1-en-4-ol, (R)-4-Carvomenthenol, (R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (R)-Terpinen-4-ol, L-4-Terpineol, l-4-Terpineneol, l-4-Terpineol, l-Terpinen-4-ol, (4R)-1-Terpinen-4-ol
Nom IUPAC (1R)-4-méthyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
SMILES CC(C)[C@@]1(O)CCC(=CC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Terpinen-4-ol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Poids de la formule 154.1358