Learn More
α-terpinéol, 97 %, mélange de α- et de γ-terpinéol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752631 50 g Flacon en verre 50g
10656422 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203740500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-55-5 , 586-81-2
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001557
Clé InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
CID PubChem 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nom IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-ène-1-yle)propane-2-ole
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Terpineol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 214°C to 224°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage gamma-terpineol: balance (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4820 to 1.485
Quantité 50 g
Beilstein 06, II, 66
Merck Index 15, 9313
Gravité spécifique 0.933
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in organic solvents ,diethyl ether,,ethanol,benzene,propylene glycol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-terpinéol :85 à 90 %, gamma-terpinéol : répartition (GC)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.