Learn More
Terpinéol, mélanges d’isomères, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456618 500 mL 500mL
15466618 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60146.AP
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Terpineol is used in perfumes, cosmetics and flavorings. It is also used in the chemical industries and personal-domestic use. It acts as a cleaning and washing agent, disinfectant, food additive and odor agent. It finds applications in fragrance compositions, disinfectants, polishes and various household cleaning products. It is also used as high-grade solvent and deodorizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le terpinéol est utilisé dans les parfums, les cosmétiques et les arômes. Il est également utilisé dans les industries chimiques et les produits d’usage domestique. Il agit comme agent de nettoyage et de lavage, désinfectant, additif alimentaire et agent d’odeur. Il trouve des applications dans la composition des parfums, des désinfectants, des vernis et divers produits de nettoyage ménagers. Il est également utilisé comme solvant et désodorisant de grande qualité.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8000-41-7
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001557,MFCD00166983
Clé InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
CID PubChem 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nom IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-ène-1-yle)propane-2-ole
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terpineol
Note relative au nom mixed isomers
Point de fusion 28°C to 36°C
Densité 0.934
Point d’ébullition 213°C to 218°C
Point d’éclair 91°C (196°F)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terpineol, mixed isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Terpineol