Spécification
| CAS | 8000-41-7 |
| Point de fusion | 31°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 214°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C10H18O |
| Numéro MDL | MFCD00001557,MFCD00166983 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol |
| Clé InChI | WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Terpineol
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.