Learn More
3M™ Nomad™ Tapis d’entrée trafic intense Terra 8150
Code produit 17148720
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
152 x 91 cm
610 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17148720 152 x 91 cm 1 rouleau
17178720 610 x 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17148720 Fournisseur 3M™ Nomad™ Code fournisseur 7100116692
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For removing and hiding dirt in heavy traffic areas. Durable vinyl loops scrape, trap, and hide dirt & moisture, minimizing re-tracking into the building. Provides resistance to grease and oil. Backed mat can be used for indoor applications and protects floor surfaces.
  • Tapis d’entrée grattant en vinyle à boucles conçu pour les applications à forte fréquentation
  • Structure ouverte à fibres bouclées permettant d’éliminer, de capturer et de masquer la saleté et l’humidité, pour un nettoyage aisé
  • Tapis adapté à une utilisation en intérieur, en extérieur ou dans les puits d’entrée des zones à forte fréquentation
  • Résistance à la graisse et à l’huile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 152 x 91 cm
À utiliser avec (application) Zones à trafic intense
Épaisseur (métrique) 14 mm
Couleur Gris
Longueur (métrique) 152 cm
Matériau Tapis en vinyle à boucles
Type Tapis d’entrée
Largeur (métrique) 91 cm