Learn More
Gibco™ Bouillon terrific
Code produit 11632139 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11632139 1 l 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11632139 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1374301
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Bouillon Terrific
Le bouillon Gibco™ Terrific est un milieu de croissance liquide prêt à l’emploi utilisé pour la culture bactérienne. Notre bouillon Gibco™ Terrific stérilisé par filtre peut être utilisé pour presque toutes les applications de recherche qui nécessitent une étape de mise en culture bactérienne liquide, comme l’expression, le clonage et l’expansion de protéines.
  • Milieux microbiologiques Gibco™
  • Format pratique liquide, prêt à l’emploi
  • Taille de 1 L disponible
    Recette Terrific Broth
    Terrific Broth est un milieu bactérien nutritionnellement riche pour la croissance à haute densité et l’entretien des souches d’Escherichia coli (E. coli) recombinants.
    Formule pour 1 litre :
    11,8 g   de tryptone
    23,6 g   d’extrait de levure
    9,4 g   d’hydrogénophosphate dipotassique
    2,2 g   d’hydrogénophosphate dipotassique
    4 ml   de glycérol (0,4 %)
    Prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ optimisés
    Chaque flacon de bouillon Terrific Broth Gibco™ est stérilisé par filtration et prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ ergonomiques avec ouvertures inclinées pour simplifier le pipetage.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 1 litre de bouillon Terrific Broth, liquide ; conserver à température ambiante
    Type de milieu TB
    Méthode de préparation Prêt à l’emploi
    Type de produit Bouillon
    Stérilité Stérile
    Classe d’organisme cible E. coli
    Quantité 1 l
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Espèces Escherichia coli