Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bouillon terrific
Code produit 11366959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366959 100 g 100g
11376959 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366959 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H26824.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé avec du glycérol pour la culture de souches recombinantes d’Escherichia coli. Le bouillon Terrific II est un milieu nutritif riche pour la propagation d’E. coli à des fins de maintien des souches, de clonage et d’expression protéique.
Terrific Broth (TB) is used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli. Terrific Broth II is a rich nutrient media for propagation of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression. It is certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium. Higher cell densities are achieved using Terrific Broth in comparison to traditional LB Broth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le bouillon Terrific est un milieu nutritionnel constitué principalement de peptone, d’extrait de levure, de glycérol (comme source de carbone), d’acides aminés et de vitamines hydrosolubles
Application
• Le bouillon Terrific est un milieu hautement enrichi utilisé avec du glycérol pour cultiver des bactéries, y compris Escherichia coli et des souches recombinantes
•Le milieu de bouillon Terrific est couramment utilisé pour la maintenance des souches bactériennes, pour le clonage et pour l’expression des protéines
•Il s’agit d’un milieu certifié pour les cultures de plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide
• Une densité cellulaire plus élevée est obtenue avec ce milieu par rapport au bouillon LB traditionnel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopique ; sensible à l’humidité