Learn More
tert-butanethiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert.-Butanethiol |
| CAS | 75-66-1 |
| Formule moléculaire | C4 H10 S |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | 2-Propanethiol, 2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Methyl-2-propanethiol (ACI), 1,1-Dimethylethanethiol, 2-Isobutanethiol, t-Butanethiol, t-Butylmercaptan, t-Butylthiol, TBM, tert-Butanethiol, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)S |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropane-2-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.19 |
| Poids de la formule | 90.0503 |