Learn More
Tert-Butanol, 99,5 %, pour l’analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12635047 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12635047 1 L Bouteille en plastique 1L
12633590 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12635047 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.75€
    60.90€ / 1L
    Économisez 1.85€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butanol
Point de fusion 25.0°C to 25.5°C
Densité 0.7800g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Bouteille en plastique
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.78
Formule linéaire (CH3)3COH
Viscosité 3.35 mPa.s (30°C)
Point d’ébullition 83.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.