Learn More
tert-Butanol, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15605090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Stainless Steel Can
Conditionnement:
1L
20L
2L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15605090 500 mL Flacon en verre 500mL
15665080 1 L Flacon poly 1L
15695080 2 L Flacon en verre 2L
15685080 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15605090 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 360538500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butanol
Point de fusion 23°C to 26°C
Densité 0.775g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.08
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Température d’allumage 896°F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.387
Formule linéaire (CH3)3COH
Tension de vapeur 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Point d’ébullition 83°C
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%