Learn More
Tert-Butanol, Honeywell™
Code produit 15622510 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15622510 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15622510 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 241271L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-Butanol
CAS 75-65-0
Densité 0.775g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.08
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Température d’allumage 896°F
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3)3COH
Tension de vapeur 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Numéro MDL MFCD00004464
Numéro UN 1120
Beilstein 906698
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.