Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS Réactif, ≥99,7 % (GC), Solstice
Code produit 15621710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15621710 500 mL Flacon poly 500mL
15601710 1 L Flacon poly 1L
15611710 2.5 L Flacon poly 2.50L
15631710 5 L Flacon poly 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15621710 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 19460500ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,7% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-Butanol
Point de fusion 25 °C
Couleur Incolore
Densité 0,775g/mL à 25 °C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.08
Point d’éclair 11 °C (51,8 °F)
Température d’allumage 896 °F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.387(litt.)
Formule linéaire (CH3)3COH
Tension de vapeur 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Point d’ébullition 83 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,7 % (GC)
Qualité ACS/certifié pur