Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS Réactif, ≥99,7 % (GC), Solstice
Code produit 15631710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
15631710 5 L Flacon poly 5L
15621710 500 mL Flacon poly 500mL
15601710 1 L Flacon poly 1L
15611710 2.5 L Flacon poly 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15631710 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 194605L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    232.78€ / 5L
    Économisez 66.22€
    22% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,7% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tert-Butanol
Point de fusion 25 °C
Couleur Incolore
Densité 0,775g/mL à 25 °C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 0.08
Point d’éclair 11 °C (51,8 °F)
Température d’allumage 896 °F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.387(litt.)
Formule linéaire (CH3)3COH
Tension de vapeur 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Point d’ébullition 83 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,7 % (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol