Learn More
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit 16685753
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16685753 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16685753 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 1946025KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butanol
CAS 75-65-0
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantité 25 kg
Point d’éclair 15°C
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3)3COH
Beilstein 906698
Synonyme 2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol
Point d’ébullition 81°C to 83°C (1013 hPa)
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Qualité ACS