Learn More
tert-Butanol, TEBOL™, ≥99.3%, Honeywell™
Code produit 15687700 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15687700 500 mL Flacon poly 500mL
15677700 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15687700 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur B85927500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
TEBOL® 99,≥99.3%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butanol
Point de fusion 26°C
Couleur Incolore
Densité 0.775g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.08
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Température d’allumage 896°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire (CH3)3COH
Tension de vapeur 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Point d’ébullition 83°C
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.3%