Learn More
Acide tert-butoxycarbonyl-ε-aminocaproïque, TRC
Code produit 30335642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335642 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335642 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6906555G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid
CAS 6404-29-1
Formule moléculaire C11H21NO4
Quantité 5 g
Synonyme 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 6-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Poids de la formule 231.1471