Learn More
tert-Butoxytitane (IV), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butoxytitanium (IV) |
| CAS | 3087-39-6 |
| Formule moléculaire | 4(C4H10O) . Ti |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | tert-Butyl titanate(IV), tert-Butyl titanate(IV) (7CI), Orgatix TA 80, Tetra-tert-butoxytitanium, Tetra-tert-butyl titanate, Tetrakis(tert-butanolato)titanium, Tetrakis(tert-butoxy)titanium, Tetratertbutyl Orthotitanate, Titanium Tert-butoxide, Titanium Tert-butylate, Titanium Tetra-tert-butoxide, Titanium Tetrakis(2-methyl-2-propoxide), Titanium Tetrakis(t-butoxide), Titanium Tetrakis(tert-butanolate), Titanium Tetrakis(tert-butoxide), Titanium(4+) tert-Butoxide, Titanium(IV) tert-Butoxide, t-Butanol Titanium(4+) Salt, tert-Butoxytitanium (IV), tert-Butyl Orthotitanate, tert-Butyl Titanate |
| Formule InChI | InChI=1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4 |
| SMILES | CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tétrakis[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]titane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.32 |
| Poids de la formule | 340.2093 |