Learn More
Tert-Butyl 2,2,2-trichloroacétimidate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11905601 100 g Flacon en verre 100g
10767403 5 g Flacon en verre 5 GR
10415053 25 g Flacon en verre 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11905601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369331000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98946-18-0
Formule moléculaire C6H10Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 218.50
Numéro MDL MFCD00077410
Clé InChI CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
CID PubChem 2734700
Nom IUPAC tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Point de fusion 20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2220g/mL
Point d’ébullition 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Indice de réfraction 1.4550 to 1.4570
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.222
Poids de la formule 218.51
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Masse cristalline liquide ou à faible fusion
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.