Learn More
2,2,2-trichloroacétimidate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489527 25 g 25g
11483950 1 g 1g
11479527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22039.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used to produce di-tert-butyl peroxide at temperature of -5°C. It may be used in the synthesis of N-α-Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serine, caged building block. It may be used in the conversion of alcohols and carboxylic acids to their respective ethers and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,2-trichloroacétimidate de tert-butyle est utilisé pour produire du peroxyde de di-tert-butyle à la température de -5°C. Il peut être utilisé dans la synthèse de N-α-Fmoc-phospho(1-nitrophényléthyl-2-cyanoéthyl)-L-serine, bloc de construction en cage. Il peut être utilisé dans la conversion des alcools et des acides carboxyliques en leurs éthers et esters respectifs.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques, le cyclohexane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants forts, de la chaleur, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98946-18-0
Formule moléculaire C6H10Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 218.50
Numéro MDL MFCD00077410
Clé InChI CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2734700
Nom IUPAC tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Point de fusion 20°C to 22°C
Densité 1.222
Point d’ébullition 64°C to 66°C (15 mm)
Point d’éclair 55°C (131°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Indice de réfraction 1.457
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1770049
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents,cyclo hexane.
Poids de la formule 218.51
Pourcentage de pureté 97%